Imprimer

2-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorophenylboronic acid 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD217757-250MGEA 37 EUR
BLDPBD217757-250MG BLDPBD217757-1G BLDPBD217757-5G
2-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorophenylboronic acid 95%
2-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorophenylboronic acid

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₉H₁₀BFO₄
Poids moléculaire: 211,9800 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09878342
Numéro CAS: 957062-87-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR