Imprimer
2-Bromo-5-iodobenzaldehyde 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD217836-1GEA 62 EUR
BLDPBD217836-1G BLDPBD217836-25G BLDPBD217836-250MG BLDPBD217836-5G BLDPBD217836-10G
2-Bromo-5-iodobenzaldehyde 97%
2-Bromo-5-iodobenzaldehyde
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₇H₄BrIO
Poids moléculaire: 310,915 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07779027
Numéro CAS: 1032231-24-5