Imprimer

2-(Methylthio)benzothiazole 96%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD21796-100GEA 85 EUR
BLDPBD21796-100G BLDPBD21796-500G BLDPBD21796-25G BLDPBD21796-5G BLDPBD21796-10G
2-(Methylthio)benzothiazole 96%
2-(Methylthio)benzothiazole

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₈H₇NS₂
Poids moléculaire: 181,2779 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005784
Numéro CAS: 615-22-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR