Imprimer

4-(Dipropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD218017-5GEA 402 EUR
BLDPBD218017-5G BLDPBD218017-1G BLDPBD218017-250MG
4-(Dipropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(Dipropylcarbamoyl)phenylboronic acid

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₁₃H₂₀BNO₃
Poids moléculaire: 249,1100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659883
Numéro CAS: 850568-32-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR