Imprimer

4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): 4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester

BLDPBD218088-10GEA 42 EUR
BLDPBD218088-10G BLDPBD218088-25G BLDPBD218088-1G BLDPBD218088-100G BLDPBD218088-5G BLDPBD218088-250MG
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₁₃H₁₉BO₃
Poids moléculaire: 234,10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09837617
Numéro CAS: 302348-51-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR