Imprimer

1-(Methylamino)-1-(methylthio)-2-nitroethene 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD21814-5GEA 6 EUR
BLDPBD21814-5G BLDPBD21814-25G
1-(Methylamino)-1-(methylthio)-2-nitroethene 97%
1-(Methylamino)-1-(methylthio)-2-nitroethene

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formule: C₄H₈N₂O₂S
Poids moléculaire: 148,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040994
Numéro CAS: 61832-41-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR