Imprimer

Acide cinnamique 98% (only trans isomers)

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD21839-100GEA 9 EUR
BLDPBD21839-100G BLDPBD21839-500G BLDPBD21839-1000G
Acide cinnamique 98% (only trans isomers)
Acide cinnamique

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₉H₈O₂
Poids moléculaire: 148,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004369
Numéro CAS: 621-82-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR