Imprimer

(S)-(+)-Glycidyl butyrate 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD22022-25GEA 53 EUR
BLDPBD22022-25G BLDPBD22022-100G BLDPBD22022-5G
(S)-(+)-Glycidyl butyrate 98%
(S)-(+)-Glycidyl butyrate

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₇H₁₂O₃
Poids moléculaire: 144,1684 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00273369
Numéro CAS: 65031-96-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR