Imprimer

(S)-tert-Butyl (piperidin-2-ylmethyl)carbamate 95%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD222113-1GEA 153 EUR
BLDPBD222113-1G BLDPBD222113-100MG BLDPBD222113-25G BLDPBD222113-250MG BLDPBD222113-5G
(S)-tert-Butyl (piperidin-2-ylmethyl)carbamate 95%
(S)-tert-Butyl (piperidin-2-ylmethyl)carbamate

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Poids moléculaire: 214,305 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11112267
Numéro CAS: 139004-93-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR