Imprimer
(S)-1,2-Dimethylpiperazine 95%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD223004-1GEA 134 EUR
BLDPBD223004-1G BLDPBD223004-5G BLDPBD223004-250MG BLDPBD223004-100MG
(S)-1,2-Dimethylpiperazine 95%
(S)-1,2-Dimethylpiperazine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule: C₆H₁₄N₂
Poids moléculaire: 114,189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11858472
Numéro CAS: 485841-52-9