Imprimer

3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic acid 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD223149-250MGEA 21 EUR
BLDPBD223149-250MG BLDPBD223149-1G BLDPBD223149-5G
3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic acid 98%
3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic acid

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₅H₅ClN₄O₂
Poids moléculaire: 188,572 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06208349
Numéro CAS: 4878-36-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR