Imprimer

3-Bromo-5-nitrophenol 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD223395-1GEA 48 EUR
BLDPBD223395-1G BLDPBD223395-250MG
3-Bromo-5-nitrophenol 95%
3-Bromo-5-nitrophenol

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formule: C₆H₄BrNO₃
Poids moléculaire: 218,005 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09965960
Numéro CAS: 116632-23-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR