Imprimer
Methyl-3-methoxy-5-methylbenzoate 98+%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD223534-5GEA 287 EUR
BLDPBD223534-5G BLDPBD223534-250MG BLDPBD223534-1G
Methyl-3-methoxy-5-methylbenzoate 98+%
Methyl-3-methoxy-5-methylbenzoate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Poids moléculaire: 180,2000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09833214
Numéro CAS: 108593-44-8