Imprimer

Methyl 5-amino-1H-imidazole-4-carboxylate 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD223731-1GEA 252 EUR
BLDPBD223731-1G BLDPBD223731-100MG BLDPBD223731-5G BLDPBD223731-250MG
Methyl 5-amino-1H-imidazole-4-carboxylate 95%
Methyl 5-amino-1H-imidazole-4-carboxylate

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₅H₇N₃O₂
Poids moléculaire: 141,128 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756040
Numéro CAS: 4919-00-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR