Imprimer
3-(Bromomethyl)pyridazine hydrobromide 97%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD223837-1GEA 332 EUR
BLDPBD223837-1G BLDPBD223837-250MG BLDPBD223837-100MG BLDPBD223837-5G
3-(Bromomethyl)pyridazine hydrobromide 97%
3-(Bromomethyl)pyridazine hydrobromide
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₅H₅BrN₂·BrH
Poids moléculaire: 253,923 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20526346
Numéro CAS: 1452483-94-1