Imprimer

Sodium oxazole-2-carboxylate 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD224284-5GEA 511 EUR
BLDPBD224284-5G BLDPBD224284-100MG BLDPBD224284-250MG BLDPBD224284-1G BLDPBD224284-10G
Sodium oxazole-2-carboxylate 97%
Sodium oxazole-2-carboxylate

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₄H₂NO₃·Na
Poids moléculaire: 135,053 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17926331
Numéro CAS: 1255098-88-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR