Imprimer
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole 97%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD2262-100GEA 118 EUR
BLDPBD2262-100G BLDPBD2262-1G BLDPBD2262-10G BLDPBD2262-500G BLDPBD2262-5G BLDPBD2262-25G
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole 97%
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule: C₄H₅BrN₂
Poids moléculaire: 161,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005241
Numéro CAS: 13808-64-5