Imprimer
5-Bromo-2-iodophenol 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD226841-1GEA 32 EUR
BLDPBD226841-1G BLDPBD226841-25G BLDPBD226841-5G BLDPBD226841-250MG BLDPBD226841-10G BLDPBD226841-100MG
5-Bromo-2-iodophenol 98%
5-Bromo-2-iodophenol
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₆H₄BrIO
Poids moléculaire: 298,904 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16999931
Numéro CAS: 858855-11-5