Imprimer
2-Amino-1-naphthalenesulphonic acid 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD22705-500GEA 23 EUR
BLDPBD22705-500G BLDPBD22705-25G BLDPBD22705-100G
2-Amino-1-naphthalenesulphonic acid 98%
2-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule: C₁₀H₉NO₃S
Poids moléculaire: 223,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003988
Numéro CAS: 81-16-3