Imprimer
5-Chloro-2-hydroxybenzophenone 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD22855-5GEA 48 EUR
BLDPBD22855-5G BLDPBD22855-250MG BLDPBD22855-100G BLDPBD22855-25G BLDPBD22855-1G
5-Chloro-2-hydroxybenzophenone 98%
5-Chloro-2-hydroxybenzophenone
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule: C₁₃H₉ClO₂
Poids moléculaire: 232,6600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020134
Numéro CAS: 85-19-8