Imprimer

4-Bromo-1-fluoro-2-naphthaleneboronic acid 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD229986-5GEA 982 EUR
BLDPBD229986-5G BLDPBD229986-100MG BLDPBD229986-1G BLDPBD229986-250MG
4-Bromo-1-fluoro-2-naphthaleneboronic acid 98%
4-Bromo-1-fluoro-2-naphthaleneboronic acid

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₁₀H₇BBrFO₂
Poids moléculaire: 268,8748 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09027236
Numéro CAS: 913836-09-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR