Imprimer
6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD230263-1GEA 51 EUR
BLDPBD230263-1G BLDPBD230263-25G BLDPBD230263-250MG BLDPBD230263-5G
6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
6-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formule: C₈H₇BrN₂
Poids moléculaire: 211,0600 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09258769
Numéro CAS: 116355-18-1