Imprimer

4-Amino-1-naphthaleneboronic acid pinacol ester 97%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD230286-250MGEA 89 EUR
BLDPBD230286-250MG BLDPBD230286-100MG
4-Amino-1-naphthaleneboronic acid pinacol ester 97%
4-Amino-1-naphthaleneboronic acid pinacol ester

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C

Formule: C₁₆H₂₀BNO₂
Poids moléculaire: 269,1465 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD15143602
Numéro CAS: 1218790-22-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR