Imprimer
2-Bromo-4-hydroxynicotinic acid 95%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD230366-5GEA 419 EUR
BLDPBD230366-5G BLDPBD230366-250MG BLDPBD230366-1G
2-Bromo-4-hydroxynicotinic acid 95%
2-Bromo-4-hydroxynicotinic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₆H₄BrNO₃
Poids moléculaire: 218,005 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12026106
Numéro CAS: 1150561-81-1