Imprimer
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylboronic acid pinacol ester 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD230787-5GEA 617 EUR
BLDPBD230787-5G BLDPBD230787-100MG BLDPBD230787-1G BLDPBD230787-250MG
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylboronic acid pinacol ester 98%
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylboronic acid pinacol ester
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formule: C₁₁H₂₁BO₄
Poids moléculaire: 228,10 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03788722
Numéro CAS: 1073354-07-0