Imprimer

1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD230851-100MGEA 55 EUR
BLDPBD230851-100MG BLDPBD230851-5G BLDPBD230851-1G BLDPBD230851-250MG
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid 98%
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid

Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C

Formule: C₅H₉BN₂O₂
Poids moléculaire: 139,9500 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD10703521
Numéro CAS: 847818-56-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR