Imprimer

2-Chloro-5-ethoxyphenylboronic acid 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD231329-1GEA 98 EUR
BLDPBD231329-1G BLDPBD231329-250MG BLDPBD231329-100MG BLDPBD231329-5G
2-Chloro-5-ethoxyphenylboronic acid 98%
2-Chloro-5-ethoxyphenylboronic acid

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₈H₁₀BClO₃
Poids moléculaire: 200,4272 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235081
Numéro CAS: 913835-30-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR