Imprimer
4-Chloro-3-hydroxyphenylboronic acid 95%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD231346-100MGEA 87 EUR
BLDPBD231346-100MG BLDPBD231346-5G BLDPBD231346-1G BLDPBD231346-250MG
4-Chloro-3-hydroxyphenylboronic acid 95%
4-Chloro-3-hydroxyphenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₆H₆BClO₃
Poids moléculaire: 172,3740 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10697413
Numéro CAS: 915201-06-8