Imprimer

3-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD231539-1GEA 168 EUR
BLDPBD231539-1G BLDPBD231539-250MG BLDPBD231539-5G
3-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₈H₇BF₄O₃
Poids moléculaire: 237,9400 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09258747
Numéro CAS: 947533-09-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR