Imprimer
2-(4-Chlorophenyl)ethylboronic acid pinacol ester 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD232379-1GEA 66 EUR
BLDPBD232379-1G BLDPBD232379-5G BLDPBD232379-250MG BLDPBD232379-25G
2-(4-Chlorophenyl)ethylboronic acid pinacol ester 98%
2-(4-Chlorophenyl)ethylboronic acid pinacol ester
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formule: C₁₄H₂₀BClO₂
Poids moléculaire: 266,58 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD12546184
Numéro CAS: 444094-88-6