Imprimer
5-Chloro-2-benzoxazolinone 99%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD23239-25GEA 9 EUR
BLDPBD23239-25G BLDPBD23239-10G BLDPBD23239-5G
5-Chloro-2-benzoxazolinone 99%
5-Chloro-2-benzoxazolinone
Formule: C₇H₄ClNO₂
Poids moléculaire: 169,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005717
Numéro CAS: 95-25-0