Imprimer
3,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD235175-25GEA 119 EUR
BLDPBD235175-25G BLDPBD235175-100G BLDPBD235175-1G BLDPBD235175-5G
3,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 98%
3,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers)
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₈H₁₆O
Poids moléculaire: 128,2120 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001447
Numéro CAS: 5441-52-1