Imprimer
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD235440-250MGEA 219 EUR
BLDPBD235440-250MG BLDPBD235440-1G BLDPBD235440-100MG BLDPBD235440-5G
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 98%
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₆H₃Cl₂N₃
Poids moléculaire: 188,014 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18257114
Numéro CAS: 1256794-28-1