Imprimer
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD236254-250MGEA 132 EUR
BLDPBD236254-250MG BLDPBD236254-5G BLDPBD236254-100MG BLDPBD236254-1G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formule: C₇H₅BClF₃O₃
Poids moléculaire: 240,3720 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11040272
Numéro CAS: 345226-20-2