Imprimer
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
BLDPBD236258-250MGEA 6 EUR
BLDPBD236258-250MG BLDPBD236258-10G BLDPBD236258-100G BLDPBD236258-5G BLDPBD236258-25G BLDPBD236258-1G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule: C₁₃H₁₉BO₃
Poids moléculaire: 234,10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09266196
Numéro CAS: 443776-76-9