Imprimer

3-Iodo-6-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95+%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD236518-250MGEA 152 EUR
BLDPBD236518-250MG BLDPBD236518-100MG BLDPBD236518-1G
3-Iodo-6-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95+%
3-Iodo-6-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₈H₇IN₂O
Poids moléculaire: 274,058 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12963241
Numéro CAS: 1190315-47-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR