3,4'-Difluorobenzophenone 98%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
|
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule:
C₁₃H₈F₂O Poids moléculaire: 218,2000 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00070811 Numéro CAS: 345-71-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...