Imprimer

3-(Dimethylamino)benzonitrile 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD241088-5GEA 291 EUR
BLDPBD241088-5G BLDPBD241088-250MG BLDPBD241088-10G BLDPBD241088-1G
3-(Dimethylamino)benzonitrile 97%
3-(Dimethylamino)benzonitrile

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₉H₁₀N₂
Poids moléculaire: 146,1900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159008
Numéro CAS: 38803-30-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR