Imprimer
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid 98%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD241953-100MGEA 40 EUR
BLDPBD241953-100MG BLDPBD241953-250MG
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid 98%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Storage condition: Sealed in dry, Store in freezer, under -20°C
Formule: C₅H₉BN₂O₂
Poids moléculaire: 139,9482 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD13195678
Numéro CAS: 1204333-57-2