Imprimer
4-Iodo-2-methoxyphenol 97%
Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD242434-100MGEA 18 EUR
BLDPBD242434-100MG BLDPBD242434-250MG BLDPBD242434-5G BLDPBD242434-1G
4-Iodo-2-methoxyphenol 97%
4-Iodo-2-methoxyphenol
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formule: C₇H₇IO₂
Poids moléculaire: 250,034 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08061924
Numéro CAS: 203861-62-5