Imprimer

5-Bromo-4-phenylpyrimidine 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD243417-1GEA 137 EUR
BLDPBD243417-1G BLDPBD243417-250MG
5-Bromo-4-phenylpyrimidine 98%
5-Bromo-4-phenylpyrimidine

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₀H₇BrN₂
Poids moléculaire: 235,0800 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234599
Numéro CAS: 3543-46-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR