Imprimer
3-Bromo-5-iodobenzonitrile 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD245413-1GEA 223 EUR
BLDPBD245413-1G BLDPBD245413-250MG BLDPBD245413-5G BLDPBD245413-100MG
3-Bromo-5-iodobenzonitrile 97%
3-Bromo-5-iodobenzonitrile
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₇H₃BrIN
Poids moléculaire: 307,9139 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672949
Numéro CAS: 289039-21-0