Imprimer

4-Bromo-2-iodoanisole 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD245550-5GEA 65 EUR
BLDPBD245550-5G BLDPBD245550-1G BLDPBD245550-25G BLDPBD245550-100G BLDPBD245550-10G
4-Bromo-2-iodoanisole 98%
4-Bromo-2-iodoanisole

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₇H₆BrIO
Poids moléculaire: 312,93 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13186707
Numéro CAS: 98273-59-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR