Imprimer

Methyl 5-amino-2-chloroisonicotinate 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD246471-25GEA 1787 EUR
BLDPBD246471-25G BLDPBD246471-5G BLDPBD246471-10G BLDPBD246471-1G BLDPBD246471-250MG
Methyl 5-amino-2-chloroisonicotinate 97%
Methyl 5-amino-2-chloroisonicotinate

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formule: C₇H₇ClN₂O₂
Poids moléculaire: 186,596 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11848213
Numéro CAS: 1073182-59-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR