Imprimer

8-Cbz-2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD246481-1GEA 112 EUR
BLDPBD246481-1G BLDPBD246481-100MG BLDPBD246481-5G BLDPBD246481-250MG
8-Cbz-2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane 95%
8-Cbz-2,4-dioxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]decane

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₁₅H₁₇N₃O₄
Poids moléculaire: 303,313 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18263009
Numéro CAS: 28121-73-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR