Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate sel disodique (NADP-Na2, forme oxydée) 99%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
|
Synonyme(s):
NADP
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formule:
C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃ Poids moléculaire: 787,37 g/mol Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00065390 Numéro CAS: 24292-60-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...