Imprimer

8-Chloro-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD247987-100MGEA 104 EUR
BLDPBD247987-100MG BLDPBD247987-250MG BLDPBD247987-1G
8-Chloro-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one 95%
8-Chloro-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₉H₈ClNO
Poids moléculaire: 181,619 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19276419
Numéro CAS: 83229-23-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR