Imprimer

2-Bromo-4,5-dimethylaniline 97%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD248744-1GEA 51 EUR
BLDPBD248744-1G BLDPBD248744-100MG BLDPBD248744-250MG BLDPBD248744-0.025 BLDPBD248744-25G BLDPBD248744-5G
2-Bromo-4,5-dimethylaniline 97%
2-Bromo-4,5-dimethylaniline

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₈H₁₀BrN
Poids moléculaire: 200,076 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00031416
Numéro CAS: 22364-29-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR