Imprimer

5-Methoxyquinolin-2(1H)-one 97%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD250822-1GEA 197 EUR
BLDPBD250822-1G BLDPBD250822-100MG BLDPBD250822-250MG
5-Methoxyquinolin-2(1H)-one 97%
5-Methoxyquinolin-2(1H)-one

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₁₀H₉NO₂
Poids moléculaire: 175,184 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11877926
Numéro CAS: 160893-04-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR