Imprimer

Methyl trans-cinnamate 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD251193-25GEA 7 EUR
BLDPBD251193-25G BLDPBD251193-100G BLDPBD251193-10G BLDPBD251193-1000G BLDPBD251193-500G
Methyl trans-cinnamate 95%
Methyl trans-cinnamate

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₀H₁₀O₂
Poids moléculaire: 162,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008458
Numéro CAS: 1754-62-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR